Print…
4-CPA ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-CPA
A13065.0E A13065.22 A13065.36
A13065.0EEA 379 EUR
A13065.0E A13065.22 A13065.36
4-CPA ≥98%
4-CPA
Purity: 98+% CAS No.: 122-88-3 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 1211804
Fórmula: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Peso Molecular: 186.59 g/mol
Ponto de ebulição: 308
Ponto de Fusão: 156…161 °C
Densidade: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004305
Número CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3