4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13051.03
A13051.06
A13051.14
A13051.03EA
34.1
EUR
A13051.03
A13051.06
A13051.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4919-37-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 221-226°
Beilstein Reference: 2576289
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 221…226 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016536 Número CAS: 4919-37-3 |