Metacrilato de metilo 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methacrylic acid methyl ester
Estabilização:
Estabilizado com hidroquinona (HQ)
A13030.AE
A13030.AP
A13030.AEEA
26.4
EUR
A13030.AE
A13030.AP
Metacrilato de metilo 99% estabilizada
Metacrilato de metilo
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 80-62-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -48°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 605459
Merck Reference: 14,5941
UN No.: 1247
MDL No.: MFCD00008587
Fórmula:
CH₂=C(CH₃)COOCH₃ Ponto de ebulição: 100 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –48 °C Densidade: 0,93 g/cm³ Ponto de Inflamação: 8 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008587 Número CAS: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 UN: 1247 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119452498-28 Merck Index: 14,5941 |