Aniline hydrochloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 142-04-1
Molecular Formula: C6H7N.HCl
Formula Weight: 129.59
Flash Point: 193°(379°F)
Melting Point: 196-200°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 3593823
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1548
MDL No.: MFCD00012958
Fórmula:
C₆H₈ClN Ponto de ebulição: 245 °C Ponto de Fusão: 196…200 °C Densidade: 1,221 Ponto de Inflamação: 193 °C (379 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012958 Número CAS: 142-04-1 EINECS: 205-519-8 UN: 1548 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,659 |