Print…
Trityl bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bromotriphenylmethane, Triphenylbromomethane, Triphenylmethyl bromide
A12864.09 A12864.18 A12864.36
A12864.09EA 35.5 EUR
A12864.09 A12864.18 A12864.36
Trityl bromide ≥98%
Trityl bromide
Purity: 98% CAS No.: 596-43-0 Molecular Formula: BrC(C6H5)3 Formula Weight: 323.24 Melting Point: 152-156° Boiling Point: 230°/15mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000120
Fórmula: (C₆H₅)₃CBr
Peso Molecular: 323.23 g/mol
Ponto de ebulição: 230 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Densidade: 1.55
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000120
Número CAS: 596-43-0
EINECS: 209-884-4
UN: 1759
ADR: 8 III