2-Pyrrolecarbaldehyde ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
A12838.09
A12838.14
A12838.22
A12838.09EA
64.7
EUR
A12838.09
A12838.14
A12838.22
2-Pyrrolecarbaldehyde ≥99%
2-Pyrrolecarbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 1003-29-8
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 40-46°
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 105745
MDL No.: MFCD00005217
Fórmula:
C₅H₅NO Ponto de ebulição: 217…219 °C Ponto de Fusão: 40…46 °C Ponto de Inflamação: 106 °C (222 °F) |
Número MDL :
MFCD00005217 Número CAS: 1003-29-8 EINECS: 213-705-5 |