5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12794.03
A12794.06
A12794.14
A12794.03EA
40.2
EUR
A12794.03
A12794.06
A12794.14
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 399-76-8
Molecular Formula: C9H6FNO2
Formula Weight: 179.15
Melting Point: ca 259° dec.
Beilstein Reference: 153217
Fórmula:
C₉H₆FNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005612 Número CAS: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |