Print…
2-(Methylthio)aniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12762.06 A12762.14 A12762.22
A12762.06EA 43.6 EUR
A12762.06 A12762.14 A12762.22
2-(Methylthio)aniline ≥98%
2-(Methylthio)aniline
Purity: 98% CAS No.: 2987-53-3 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Boiling Point: 233-234° Beilstein Reference: 386211 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007708
Fórmula: C₇H₉NS
Ponto de ebulição: 233…234 °C
Densidade: 1,111
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007708
Número CAS: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III