Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 40% w/w methanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12626.0F A12626.AE A12626.AP
A12626.0FEA 771 EUR
A12626.0F A12626.AE A12626.AP
Tetrabutylammonium hydroxide 40% w/w methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NOH Formula Weight: 259.48 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.400 Odour: Alcohol-like Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009425
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.910
Ponto de Inflamação: 18 °C (64 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II