Phenyl chloroformate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12618.22
A12618.30
A12618.36
A12618.22EA
41.2
EUR
A12618.22
A12618.30
A12618.36
Phenyl chloroformate ≥99%
Phenyl chloroformate
Purity: 99%
CAS No.: 1885-14-9
Molecular Formula: ClCO2C6H5
Formula Weight: 156.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: -38°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 606778
UN No.: 2746
MDL No.: MFCD00000637
Fórmula:
C₇H₅ClO₂ Peso Molecular: 156.57 g/mol Ponto de ebulição: 188…189 °C Ponto de Fusão: –38 °C Densidade: 1.246 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) |
Número MDL :
MFCD00000637 Número CAS: 1885-14-9 EINECS: 217-547-8 UN: 2746 ADR: 6.1 II |