Tris(dimethylamino)phosphine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1608-26-0
Molecular Formula: [(CH3)2N]3P
Formula Weight: 163.21
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4650
Melting Point: -44°
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 906778
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008301
Fórmula:
C₆H₁₈N₃P Ponto de ebulição: 162…164 °C Ponto de Fusão: –44 °C Densidade: 0,898 Ponto de Inflamação: 37 °C (98 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008301 Número CAS: 1608-26-0 EINECS: 216-534-4 ADR: 3,III |