Phenoxyacetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
A12541.0EEA
206
EUR
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
Phenoxyacetic acid ≥99%
Phenoxyacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 122-59-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 98-101°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 907949
Merck Reference: 14,7254
MDL No.: MFCD00004296
Fórmula:
C₈H₈O₃ Ponto de ebulição: 285 °C Ponto de Fusão: 98…101 °C Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 165 °C (329 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004296 Número CAS: 122-59-8 EINECS: 204-556-7 Merck Index: 14,7254 |