Print…
Ethyl crotonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12529.0E A12529.22 A12529.36
A12529.0EEA 555 EUR
A12529.0E A12529.22 A12529.36
Ethyl crotonate ≥98%
Ethyl crotonate
Purity: 98% CAS No.: 623-70-1 Molecular Formula: CH3CH=CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 2°(36°F) Boiling Point: 141-143° UN No.: 1862 MDL No.: MFCD00009289
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 141…143 °C
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 0,918
Ponto de Inflamação: 2 °C (36 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009289
Número CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625