Tris(diethylamino)phosphine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Hexaethyltriaminophosphine, Hexaethylphosphorus triamide, Hexaethyl phosphorous triamide
A12490.06
A12490.14
A12490.22
A12490.06EA
57.8
EUR
A12490.06
A12490.14
A12490.22
Tris(diethylamino)phosphine ≥97%
Tris(diethylamino)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 2283-11-6
Molecular Formula: [(CH3CH2)2N]3P
Formula Weight: 247.37
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4737
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 636187
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009041
Fórmula:
C₁₂H₃₀N₃P Peso Molecular: 247.36 g/mol Ponto de ebulição: 245…246 °C Densidade: 0.903 Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009041 Número CAS: 2283-11-6 EINECS: 218-920-8 ADR: 3 III |