Print…
Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12487.03 A12487.06
A12487.03EA 59.3 EUR
A12487.03 A12487.06
Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Tris(4-chlorophenyl)phosphine
Purity: 97% CAS No.: 1159-54-2 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 102-103° Beilstein Reference: 751458
Fórmula: C₁₈H₁₂Cl₃P
Ponto de ebulição: 431 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Densidade: 1,449 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013639
Número CAS: 1159-54-2
EINECS: 214-596-7