Ácido 2,4-diclorofenoxiacético ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4-D
A12467.0B
A12467.18
A12467.30
A12467.0BEA
358
EUR
A12467.0B
A12467.18
A12467.30
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético ≥98%
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Purity: 98%
CAS No.: 94-75-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O3
Formula Weight: 221.04
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Boiling Point: 160°/0.4mm
Beilstein Reference: 1214242
Merck Reference: 14,2796
MDL No.: MFCD00004300
Fórmula:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Peso Molecular: 221.04 g/mol Ponto de ebulição: 160 °C (0.4 mmHg) Ponto de Fusão: 136…140 °C Densidade: 1.42 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004300 Número CAS: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Merck Index: 13,02825 |