Cloroacetato de sódio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3926-62-3
Molecular Formula: C2H2ClNaO2
Formula Weight: 116.48
Flash Point: 270°(518°F)
Physical Form: Powder or granules
Odour: Characteristic
pH: 6
Melting Point: ca 199° dec.
Beilstein Reference: 3597157
Merck Reference: 14,2112
UN No.: 2659
MDL No.: MFCD00002684
Fórmula:
C₂H₂ClNaO₂ Ponto de Fusão: ∼ 199 °C (decomposição) Ponto de Inflamação: 270 °C (518 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002684 Número CAS: 3926-62-3 EINECS: 223-498-3 UN: 2659 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2112 |