4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12364.06
A12364.14
A12364.22
A12364.06EA
71.3
EUR
A12364.06
A12364.14
A12364.22
4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4640-66-8
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 743368
Fórmula:
C₉H₆ClNO Ponto de Fusão: 128…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051625 Número CAS: 4640-66-8 |