Dibenzothiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12288.14
A12288.22
A12288.36
A12288.14EA
46.5
EUR
A12288.14
A12288.22
A12288.36
Dibenzothiophene ≥98%
Dibenzothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 132-65-0
Molecular Formula: C12H8S
Formula Weight: 184.25
Flash Point: 170°(338°F)
Melting Point: 97-100°
Boiling Point: 332-333°
Beilstein Reference: 121101
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004969
Fórmula:
C₁₂H₈S Ponto de ebulição: 332…333 °C Ponto de Fusão: 97…100 °C Densidade: 1,1295 g/cm³ (125 °C) Ponto de Inflamação: 170 °C (338 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004969 Número CAS: 132-65-0 EINECS: 205-072-9 ADR: 9,III |