Print…
3-Fluorophthalic anhydride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
A12275.06 A12275.14
A12275.06EA 92.7 EUR
A12275.06 A12275.14
3-Fluorophthalic anhydride ≥98%
3-Fluorophthalic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 652-39-1 Molecular Formula: C8H3FO3 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 1283580
Fórmula: C₈H₃FO₃
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 158…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039696
Número CAS: 652-39-1
EINECS: 211-491-8