Print…
N-(2-Bromoethyl)phthalimide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
A12164.14 A12164.22 A12164.36
A12164.14EA 38 EUR
A12164.14 A12164.22 A12164.36
N-(2-Bromoethyl)phthalimide ≥98%
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Purity: 98+% CAS No.: 574-98-1 Molecular Formula: C10H8BrNO2 Formula Weight: 254.09 Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 148736
Fórmula: C₁₀H₈BrNO₂
Ponto de ebulição: 318 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005902
Número CAS: 574-98-1
EINECS: 209-379-9