N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
A12033.18
A12033.09
A12033.30
A12033.18EA
248
EUR
A12033.18
A12033.09
A12033.30
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Purity: 98+%
CAS No.: 25561-30-2
Molecular Formula: C8H18F3NOSi2
Formula Weight: 257.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3840
Melting Point: -10°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 3607620
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008269
Fórmula:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Peso Molecular: 257.4 g/mol Ponto de ebulição: 145…147 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 0.97 Ponto de Inflamação: 23 °C (73 °F) |
Número MDL :
MFCD00008269 Número CAS: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3 III |