Print…
N-(Chloromethyl)phthalimide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)isoindoline-1,3-dione
A12018.14 A12018.22
A12018.14EA 110 EUR
A12018.14 A12018.22
N-(Chloromethyl)phthalimide ≥97%
N-(Chloromethyl)phthalimide
Purity: 97% CAS No.: 17564-64-6 Molecular Formula: C9H6ClNO2 Formula Weight: 195.61 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 140942
Fórmula: C₉H₆ClNO₂
Peso Molecular: 195.6 g/mol
Ponto de ebulição: 305
Ponto de Fusão: 131…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005898
Número CAS: 17564-64-6
EINECS: 241-541-4