1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12010.06
A12010.14
A12010.22
A12010.06EA
31
EUR
A12010.06
A12010.14
A12010.22
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 101335-11-9
Molecular Formula: C6H3ClFI
Formula Weight: 256.45
Refractive Index: 1.6010
Boiling Point: 96-98°/15mm
MDL No.: MFCD00051774
Fórmula:
C₆H₃ClFI Ponto de ebulição: 96…98 °C (15 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051774 Número CAS: 101335-11-9 |