(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
A12003.14
A12003.22
A12003.36
A12003.14EA
27.4
EUR
A12003.14
A12003.22
A12003.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 93-17-4
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 177-178°/10mm
Beilstein Reference: 1956100
MDL No.: MFCD00001911
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO₂ Peso Molecular: 177,2 Ponto de ebulição: 177…178 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 62…65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001911 Número CAS: 93-17-4 EINECS: 202-225-1 |