Isopropyl cyanoacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Isopropyl 2-cyanoacetate
A11887.14
A11887.22
A11887.14EA
35
EUR
A11887.14
A11887.22
Isopropyl cyanoacetate ≥97%
Isopropyl cyanoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 13361-30-3
Molecular Formula: NCCH2CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 127.14
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 1756014
MDL No.: MFCD00019842
Fórmula:
C₆H₉NO₂ Peso Molecular: 127.14 g/mol Ponto de ebulição: 207 °C Densidade: 1.013 Ponto de Inflamação: 92 °C (198 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00019842 Número CAS: 13361-30-3 EINECS: 236-421-3 |