2-Acetyl-5-chlorothiophene 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
A11850.09
A11850.18
A11850.09EA
54.7
EUR
A11850.09
A11850.18
2-Acetyl-5-chlorothiophene 99
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Purity: 99%
CAS No.: 6310-09-4
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 117-118°/17mm
Beilstein Reference: 113936
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005444
Fórmula:
C₆H₅ClOS Peso Molecular: 160.62 g/mol Ponto de ebulição: 117…118 °C (17 mmHg) Ponto de Fusão: 44…48 °C Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005444 Número CAS: 6310-09-4 EINECS: 228-630-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |