Print…
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
A11813.14 A11813.22
A11813.14EA 54.6 EUR
A11813.14 A11813.22
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 56-09-7 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 510297
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Peso Molecular: 127.1 g/mol
Ponto de ebulição: 394
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006094
Número CAS: 56-09-7
EINECS: 200-256-5