Print…
Tin(II) oxalate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tin (II) ethanedioate, Oxalic acid tin (II) salt
A11689.0E A11689.22 A11689.36
A11689.0EEA 443 EUR
A11689.0E A11689.22 A11689.36
Tin(II) oxalate ≥98%
Tin(II) oxalate
Purity: 98% CAS No.: 814-94-8 Molecular Formula: C2O4Sn Formula Weight: 206.72 Melting Point: 280° dec. Beilstein Reference: 3708588 Merck Reference: 14,8786 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00040678
Fórmula: C₂O₄Sn
Peso Molecular: 206.73 g/mol
Ponto de Fusão: 280 °C (decomposição)
Densidade: 3.56
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040678
Número CAS: 814-94-8
EINECS: 212-414-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08865