Print…
1,3-Diacetoxybenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11547.18 A11547.30
A11547.18EA 32.7 EUR
A11547.18 A11547.30
1,3-Diacetoxybenzene ≥98%
1,3-Diacetoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 108-58-7 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 278° Beilstein Reference: 1875007 MDL No.: MFCD00008701
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 278 °C
Ponto de Fusão: 142…143 °C
Densidade: 1,179
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008701
Número CAS: 108-58-7
EINECS: 203-596-2