Cianoacetato de etilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11498.0E
A11498.36
A11498.0EEA
197
EUR
A11498.0E
A11498.36
Cianoacetato de etilo ≥98%
Cianoacetato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 105-56-6
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Weak
Melting Point: -23°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 605871
Merck Reference: 14,3786
MDL No.: MFCD00001940
Fórmula:
C₅H₇NO₂ Ponto de ebulição: 208…210 °C Ponto de Fusão: –23 °C Densidade: 1,063 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001940 Número CAS: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Index: 14,3786 |