Print…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
A11330.06 A11330.14 A11330.22
A11330.06EA 53.8 EUR
A11330.06 A11330.14 A11330.22
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 56-05-3 Molecular Formula: C4H3Cl2N3 Formula Weight: 164.00 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 118454
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 218…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006090
Número CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9