Cholic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11257.14
A11257.22
A11257.36
A11257.14EA
39.1
EUR
A11257.14
A11257.22
A11257.36
Cholic acid ≥98%
Cholic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 81-25-4
Molecular Formula: C24H40O5
Formula Weight: 408.58
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 2822009
Merck Reference: 14,2203
Optical Rotation: +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003672
Fórmula:
C₂₄H₄₀O₅ Ponto de ebulição: 545 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 199…202 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003672 Número CAS: 81-25-4 EINECS: 201-337-8 Merck Index: 14,2203 |