2-Formylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
A11201.0BEA
733
EUR
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
2-Formylbenzoic acid ≥98%
2-Formylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 119-67-5
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Flash Point: 198°(388°F)
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 742381
MDL No.: MFCD00003336
Fórmula:
C₈H₆O₃ Ponto de ebulição: 101 °C (0,4 mmHg) Ponto de Fusão: 97…101 °C Densidade: 1,404 Ponto de Inflamação: 198 °C (388 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003336 Número CAS: 119-67-5 EINECS: 204-342-3 |