Print…
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dihydro-5-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Mercapto-5-methyl-1H-benzimidazole
A11192.06 A11192.14 A11192.22
A11192.06EA 26.2 EUR
A11192.06 A11192.14 A11192.22
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 27231-36-3 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.23 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 5083
Fórmula: C₈H₈N₂S
Peso Molecular: 164.23 g/mol
Ponto de ebulição: 349
Ponto de Fusão: ∼ 295 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010617
Número CAS: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5