Print…
Phthalimide potassium salt ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11134.0E A11134.22 A11134.36
A11134.0EEA 420 EUR
A11134.0E A11134.22 A11134.36
Phthalimide potassium salt ≥98%
Phthalimide potassium salt
Purity: 98+% CAS No.: 1074-82-4 Molecular Formula: C8H4KNO2 Formula Weight: 185.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598719
Fórmula: C₈H₄KNO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,63
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005887
Número CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6