Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11096.03
A11096.06
A11096.03EA
46.6
EUR
A11096.03
A11096.06
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 4731-65-1
Molecular Formula: C21H21O3P
Formula Weight: 352.37
Melting Point: 196-204°
Beilstein Reference: 2776186
Fórmula:
C₂₁H₂₁O₃P Ponto de Fusão: 196…204 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014892 Número CAS: 4731-65-1 EINECS: 225-235-8 |