Print…
Ácido cianoacético ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11045.0B A11045.0I A11045.30
A11045.0BEA 138 EUR
A11045.0B A11045.0I A11045.30
Ácido cianoacético ≥97%
Ácido cianoacético
Purity: 99% CAS No.: 372-09-8 Molecular Formula: NCCH2CO2H Formula Weight: 85.06 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Odourless pH: 1.5 Melting Point: 64-69° Boiling Point: 108°/15mm Beilstein Reference: 506325 Merck Reference: 14,2689 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002677
Fórmula: C₃H₃NO₂
Ponto de ebulição: 108 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 64…69 °C
Densidade: >1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002677
Número CAS: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2689