Print…
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
A11001.09 A11001.18 A11001.30
A11001.09EA 60.1 EUR
A11001.09 A11001.18 A11001.30
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥98%
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 3943-89-3 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 2097435
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002199
Número CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0