Methyl-m-toluate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
m-Toluic acid methyl ester, Methyl 3-methylbenzoate, 3-Toluic acid methyl ester, Methyl-3-methylbenzoate, 3-Methylbenzoic acid methyl ester
A10893.18
A10893.30
A10893.18EA
54.8
EUR
A10893.18
A10893.30
Methyl-m-toluate ≥98%
Methyl-m-toluate
Purity: 98%
CAS No.: 99-36-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5160
Boiling Point: 113°/27mm
Beilstein Reference: 2043574
MDL No.: MFCD00008436
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Peso Molecular: 150,18 Ponto de ebulição: 113 °C (27 mmHg) Densidade: 1.062 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008436 Número CAS: 99-36-5 EINECS: 202-753-2 |