Print…
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10822.06 A10822.14 A10822.22
A10822.06EA 32.7 EUR
A10822.06 A10822.14 A10822.22
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
2-Amino-4-methylbenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1477-42-5 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 137-139° Beilstein Reference: 129346
Fórmula: C₈H₈N₂S
Ponto de ebulição: 321 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005793
Número CAS: 1477-42-5
EINECS: 216-028-3