Print…
4,4'-Difluorobenzophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10653.09 A10653.18 A10653.30
A10653.09EA 27.4 EUR
A10653.09 A10653.18 A10653.30
4,4'-Difluorobenzophenone ≥98%
4,4'-Difluorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 345-92-6 Molecular Formula: C13H8F2O Formula Weight: 218.20 Melting Point: 106-110° Boiling Point: 170-172°/10mm MDL No.: MFCD00000353
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 170…172 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000353
Número CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3