Methyl bromoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bromoacetic methyl ester
A10605.0B
A10605.18
A10605.30
A10605.0BEA
298
EUR
A10605.0B
A10605.18
A10605.30
Methyl bromoacetate ≥98%
Methyl bromoacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 96-32-2
Molecular Formula: C3H5BrO2
Formula Weight: 152.98
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4585
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 506256
UN No.: 2643
MDL No.: MFCD00000189
Fórmula:
BrCH₂COOCH₃ Ponto de ebulição: 144…145 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 1,655 Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000189 Número CAS: 96-32-2 EINECS: 202-499-2 UN: 2643 ADR: 6.1,II |