3-Pyridylmethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 100-55-0
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 149°(300°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -8 to -6°
Boiling Point: 154°/28mm
Beilstein Reference: 107851
Merck Reference: 14,6527
MDL No.: MFCD00006407
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de ebulição: 154 °C (28 mmHg) Ponto de Fusão: –8 to –6 °C Densidade: 1,130 Ponto de Inflamação: 149 °C (300 °F) |
Número MDL :
MFCD00006407 Número CAS: 100-55-0 EINECS: 202-864-6 Merck Index: 14,6527 |