Benzothiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Benzo[d]thiazole
A10380.0B
A10380.18
A10380.30
A10380.0BEA
149
EUR
A10380.0B
A10380.18
A10380.30
Benzothiazole ≥97%
Benzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 95-16-9
Molecular Formula: C7H5NS
Formula Weight: 135.19
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6420
Odour: Characteristic
Melting Point: 2°
Boiling Point: 230°
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in alcohol, carbon disulfide
Beilstein Reference: 109468
Merck Reference: 14,1107
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005775
Fórmula:
C₇H₅NS Ponto de ebulição: 230 °C Ponto de Fusão: 2 °C Densidade: 1,241 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005775 Número CAS: 95-16-9 EINECS: 202-396-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1107 |