4-Nitrophthalic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10368.06
A10368.14
A10368.18
A10368.06EA
25.8
EUR
A10368.06
A10368.14
A10368.18
4-Nitrophthalic acid 97%
4-Nitrophthalic acid
Purity: 97%
CAS No.: 610-27-5
Molecular Formula: C8H5NO6
Formula Weight: 211.13
Odour: Odourless
Melting Point: 160-165°
Beilstein Reference: 1882262
MDL No.: MFCD00007252
Fórmula:
C₈H₅NO₆ Ponto de Fusão: 160…165 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007252 Número CAS: 610-27-5 EINECS: 210-215-3 |