Print…
Benzyltributylammonium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Benzyl-N,N-dibutylbutan-1-aminium chloride
A10345.0E A10345.22 A10345.36
A10345.0EEA 420 EUR
A10345.0E A10345.22 A10345.36
Benzyltributylammonium chloride ≥98%
Benzyltributylammonium chloride
Purity: 98% CAS No.: 23616-79-7 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Cl Formula Weight: 311.94 Melting Point: 156-162° Beilstein Reference: 3776210
Fórmula: C₁₉H₃₄ClN
Peso Molecular: 311.94 g/mol
Ponto de Fusão: 156…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011849
Número CAS: 23616-79-7
EINECS: 245-787-3
UN: 3263
ADR: 8 II