Cloroacetato de metilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 96-34-4
Molecular Formula: ClCH2CO2CH3
Formula Weight: 108.52
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -32°
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 506255
Merck Reference: 14,6042
UN No.: 2295
MDL No.: MFCD00000931
Fórmula:
C₃H₅ClO₂ Ponto de ebulição: 128…130 °C Ponto de Fusão: –32 °C Densidade: 1,236 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000931 Número CAS: 96-34-4 EINECS: 202-501-1 UN: 2295 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,6042 |