Valeronitrile ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10306.AC
A10306.AE
A10306.AP
A10306.ACEA
31
EUR
A10306.AC
A10306.AE
A10306.AP
Valeronitrile ≥99%
Valeronitrile
Purity: 99%
CAS No.: 110-59-8
Molecular Formula: CH3(CH2)3CN
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.3970
Odour: Odourless
Melting Point: -96°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 1736706
Merck Reference: 14,9905
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001974
Fórmula:
C₅H₉N Ponto de ebulição: 139…141 °C Ponto de Fusão: –96 °C Densidade: 0,797 Ponto de Inflamação: 38 °C (100 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001974 Número CAS: 110-59-8 EINECS: 203-781-8 ADR: 3,III Merck Index: 14,9905 |