Ethyl isovalerate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-64-5
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Fruit-like
Melting Point: -99°
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 1744677
Merck Reference: 14,3816
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009203
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 131…133 °C Ponto de Fusão: –99 °C Densidade: 0,866 Ponto de Inflamação: 26 °C (78 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009203 Número CAS: 108-64-5 EINECS: 203-602-3 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,3816 |